Merck
191779
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrobenzyl chloride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)CH2Cl
CAS番号:
分子量:
185.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
41-43 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(c(CCl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-6-2-3-8(10(11)12)7(4-6)5-9/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
BWPZDLVOJNBEKI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
191779-VAR:
191779-10G:
191779-BULK:
191779-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Luo et al.
Pharmaceutical research, 10(6), 918-923 (1993-06-01)
A number of isoindolo[1,2-b]quinazolines and some benzo[4,5]isoquinolino[1,2-b]quinazolines as structural modification analogues of the antitumor compound batracylin were synthesized and evaluated against HL-60 cell growth and in topoisomerase II-mediated DNA cleavage assays. Of the compounds studied, 10,12-dihydro-7,8-methylenedioxyisoindolo[1,2-b]quinazolin-1 2(10H)-one (1d), 2-amino-10,12-dihydroisoindolo[1,2-b]quinazolin-12(10H)-one (1p)