Merck
191515
Sigma-Aldrich
メチル 4-オキソ-3-ピペリジンカルボキシラート 塩酸塩
97%
別名:
3-メトキシカルボニル-4-ピペリドン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
193.63
Beilstein:
4273241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
~175 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.COC(=O)C1CNCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3.ClH/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride has been used as starting reagent in the synthesis of:
  • nakadomarin A[1]
  • tert-butyl, picolyl and fluorinated analogs of capromorelin[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
191515-1G:
191515-5G:
191515-100G:
191515-BULK:
191515-25G:
191515-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic approach towards nakadomarin A: efficient synthesis of the central tetracyclic core.
Nagata T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(47), 8345-8349 (2001)