アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES記法
CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
InChI Key
WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
191353-VAR:
191353-BULK:
191353-50G:
191353-10G:
191353-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック