Merck
418412
Sigma-Aldrich
ポリ(ビニルブチラール-co-ビニルアルコール-co-酢酸ビニル)
average Mw 90,000-120,000, powder
別名:
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
powder
分子量
average Mw 90,000-120,000
組成
acetate, 1 wt. %
hydroxyl, 11 wt. %
vinyl butyral, 88 wt. %
粘度
40-90 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
転移温度
Tg 72-78 °C
溶解性
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
InChI Key
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
セラミック結合剤、乾燥トナ-、木材コ-ティング、複合繊維結合剤、構造接着剤、安全ガラスの中間膜。
特徴および利点
高い結合効率、光学的透明度、各種表面への接着性を示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
418412-250G:
418412-VAR:
418412-BULK:
418412-500G:
試験成績書(COA)