Merck
188573
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
99%
別名:
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2S2
CAS番号:
分子量:
132.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
mp
188-189 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES記法
Cc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
InChI Key
FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol is a pharmaceutical intermediate[1]. UV and UV/H2O2 induced degradation of 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol has been investigated[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
188573-BULK:
188573-25G:
188573-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antonio Lopez et al.
Annali di chimica, 92(1-2), 41-51 (2002-05-08)
The degradation of 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol (MMTD), a pharmaceutical intermediate found in some aquifers of Northern Italy, has been investigated by means of UV and UV/H2O2 treatments. The study has been carried out with a 17 W low pressure mercury lamp at