Merck
188271
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-ニトロベンジルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,300
¥15,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,300
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
187.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
mp
90-92 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
nitro
SMILES記法
OCc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChI Key
OAHGNOHGHOTZQU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol undergoes oxidation in the presence of pyridinium chlorochromate in dichloromethane to yield 4-chloro-2-nitrobenzaldehyde[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
188271-BULK:
188271-5G:
188271-25G:
188271-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polyaza heterocycles. Part 2. Nucleophilic substitution of halogens in halogenoquinoxalino [2, 3-c] cinnolines.
Ahmad A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2751-2758 (1994)
Brian Dobosh et al.
STAR protocols, 2(4), 100892-100892 (2021-11-09)
Neutrophils are difficult to study, particularly in tissues, due to their short half-life and propensity for activation. We describe an organotypic airway model that uses patient airway fluid to enable the transmigration of blood neutrophils to acquire an airway-like phenotype