Merck
184276
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンジルアルコール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥3,800
50 G
¥11,500
¥3,800
単価¥7,630割引50%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥3,800
50 G
¥11,500
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
187.03
Beilstein:
2243418
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
¥3,800
単価¥7,630割引50%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
78-80 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
OCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChI Key
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Bromobenzyl alcohol was used in microwave assisted palladium-catalyzed synthesis of phthalides[1]. It was also used in the synthesis of 1-hydroxy-3(1H)-l,2-benzoboroxole[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
184276-50G:
184276-10G:
184276-BULK:
184276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and structure of benzoboroxoles: novel organoboron heterocycles.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron Letters, 40(37), 6705-6708 (1999)
Fast microwave promoted palladium-catalyzed synthesis of phthalides from bromobenzyl alcohols utilizing DMF and Mo (CO)6 as carbon monoxide sources.
Wu X, et al.
Tetrahedron Letters, 45(24), 4635-4638 (2004)
Manas K Ghorai et al.
The Journal of organic chemistry, 79(14), 6468-6479 (2014-06-24)
A simple and unpredicted synthetic pathway toward racemic and scalemic tetrahydrodibenzoimidazoazepines has been invented serendipitously proceeding through an S(N)2-type ring-opening of N-activated aziridines with 2-bromobenzylamine followed by a hitherto unprecedented cascade cyclization reaction sequence comprising a Cu-catalyzed cross dehydrogenation C-N