Merck
186678
Sigma-Aldrich
2,4,4-トリメチル-1-ペンタノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
130.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
168-169 °C/740 mmHg (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(CO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
ZNRVRWHPZZOTIE-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol is the principal metabolite of 2,2,4-trimethylpentane. Phase equilibria of 2,4,4-trimethyl-1-pentanol in supercritical carbon dioxide has been investigated.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
186678-BULK:
186678-25G:
186678-VAR:
186678-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phase equilibria of alcohols in supercritical fluids Part II. The effect of side branching on C8 alcohols in supercritical carbon dioxide.
Schwarz CE, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 51(2), 128-135 (2009)
C T Olson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 130(1), 313-316 (1985-07-16)
The compound 2,2,4-trimethylpentane (2,2,4 TMP) is reported to be especially potent in inducing kidney lesions in male rats (1,2). Although the pathology produced by 2,2,4 TMP has been examined (1), there are no reports concerning the metabolism of 2,2,4 TMP