Merck
162515
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl alcohol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,500
¥7,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,500
About This Item
化学式:
FC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
126.13
Beilstein:
2079486
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChI Key
QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-Fluorobenzyl alcohol undergoes oxidation using graphite oxide under ultrasonic irradiation to yield 2-fluorobenzaldehyde[1].
アプリケーション
2-Fluorobenzyl alcohol was used in Nafion-H catalyzed preparation of diphenylmethyl ethers of alcohols[2].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
162515-100G:
162515-25G:
162515-BULK:
162515-VAR:
162515-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nafion-catalyzed preparation of benzhydryl ethers.
Stanescu MA and Varma RS.
Tetrahedron Letters, 43(41), 7307-7309 (2002)
Graphite oxide: an efficient reagent for oxidation of alcohols under sonication.
Mirza-Aghayan M, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4962-4965 (2012)
Rianne E van Outersterp et al.
The Analyst, 145(18), 6162-6170 (2020-09-15)
Distinguishing positional isomers, such as compounds having different substitution patterns on an aromatic ring, presents a significant challenge for mass spectrometric analyses and is a frequently encountered difficulty in, for example, drug metabolism research. In contrast to mass spectrometry, IR
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the boiling point of this product?
    1 回答
    1. The boiling point of the product is 199 - 200 °C at 1013 hPa.
      役に立ちましたか?
  2. What is the melting point and boiling point of this product?
    1 回答
    1. The boiling point is 199 - 200 °C at 1013 hPa. Please see section 9 of the Safety Data Sheet for physical and chemical properties: https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/162515. This product is a liquid at room temperature. The melting/freezing point is not determined.