Merck
183601
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥21,600
¥21,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥21,600
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
177.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
79-80 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI Key
LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,5-Dichlorobenzyl alcohol participates in [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 (acac = acetylacetone) catalyzed oxidation of alcohols to aldehydes or ketones using H5IO6 as oxidant[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
183601-BULK:
183601-VAR:
183601-50G:
183601-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mild oxidation of alcohols with periodic acid catalyzed by [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 in water.
Ganesamoorthy S, et al.
Catalysis Communications, 10(14), 1835-1838 (2009)