Merck
100293
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥4,930
¥4,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥4,930
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
177.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
96-98 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI Key
WKKHCCZLKYKUDN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
100293-10G:
100293-1KG:
100293-VAR:
100293-25G:
100293-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is
Mario Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1629, 461508-461508 (2020-08-29)
In the present document, we report the development of an analytical method consisting of a sequential direct-immersion/headspace solid-phase microextraction (DI-HS-SPME) followed by gas-phase chromatography and tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) for simultaneous analysis of 4-chlorobenzyl alcohol, 2,6-dichlorobenzyl alcohol, 4-methoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxybenzyl