Merck
146668
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロベンジルアルコール
99%
別名:
(2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥12,900
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥12,900
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
177.03
Beilstein:
1448652
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
55-58 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
InChI Key
DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is a constituent of commercially available lozenges for acute sore throat caused by upper respiratory tract infections[1].
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
146668-5KG:
146668-VAR:
146668-BULK:
146668-10G:
146668-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alex Thompson et al.
Drugs in R&D, 13(2), 101-107 (2013-04-17)
Acute sore throat (pharyngitis) is one of the most common illnesses for which children are seen by primary care physicians. Most cases are caused by viruses and are benign and self-limiting. Clinically proven, over-the-counter throat lozenges provide rapid and effective
資料
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.