Merck
183334
Sigma-Aldrich
安息香酸アンモニウム
98%
別名:
安息香酸 アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥4,430
1 KG
¥7,100
¥4,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥4,430
1 KG
¥7,100
About This Item
化学式:
C6H5COONH4
CAS番号:
分子量:
139.15
Beilstein:
3634518
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
192-198 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
N.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
InChI Key
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
183334-50G:
183334-1KG:
183334-BULK:
183334-250G:
183334-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ligang Deng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-01-26)
The experiment developed the ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS) method for testing emamectin benzoate, and studied the metabolism of emamectin benzoate in rice plants and rice-growing environments via application of this testing method. The dissipation curve of emamectin benzoate
A system of qualitative analysis for the common metals in presence of phosphates, using ammonium benzoate.
G L AUSTIN
The Analyst, 72(859), Unknown-Unknown (1947-10-01)