Merck
1.01118
Supelco
Ammonium benzoate
EMPLURA®
別名:
Ammonium benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
217-468-9
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥98.0% (perchloric acid titration)
形状
solid
有効性
825 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198 °C (decomposition)
溶解性
200 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 25 °C
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
InChI Key
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 %; water): 6.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Oxidizable matter: passes test
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by production process
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1