Merck
183113
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチルブチルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
101.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4135 (lit.)
bp
114-116 °C (lit.)
密度
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)CCN
InChI
1S/C6H15N/c1-6(2,3)4-5-7/h4-5,7H2,1-3H3
InChI Key
GPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,3-Dimethylbutylamine forms a monoclinic crystal with cyclomaltoheptaose.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
183113-BULK:
183113-VAR:
183113-1G:
183113-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I M Mavridis et al.
Carbohydrate research, 220, 11-21 (1991-11-11)
The crystal of the 1:1 complex of 3,3-dimethylbutylamine with cyclomaltoheptaose (beta CD, beta-cyclodextrin) is monoclinic C2 with a = 19.187(9), b = 24.56(1), c = 15.893(7) A, beta = 108.77(4) degrees, V = 7091 A3, and Z = 4. Two
Pieter A Cohen et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 56(6), 421-426 (2017-11-09)
The United States Food and Drug Administration banned the stimulant 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) from dietary supplements and warned consumers that the stimulant can pose cardiovascular risks ranging from high blood pressure to heart attacks. We designed our study to determine if