フォーム
slab/chunk
分子量
average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS
average Mv ~4,700,000
average Mw ~4,200,000
含みます
500 ppm BHT as stabilizer
屈折率
n20/D 1.51
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
InChI Key
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
181498-250G-PW:
181498-100G:
181498-250G:
181498-VAR:
181498-100G-PW:
181498-BULK:
アクティブなフィルタ