Merck
462349
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene)
viscosity 50 cSt (40 °C)(lit.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
屈折率
n20/D 1.462
粘度
50 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI Key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poly(1-decene) belongs to the class of polyolefins. It is a thermoplastic.
アプリケーション
Poly(1-decene) may be used to estimate the pour point (PP) properties of palm oil methyl esters.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
462349-BULK:
462349-250ML:
462349-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymers: a property database. (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)