Merck
181889
Sigma-Aldrich
ポリアクリル酸エチル 溶液
average Mw ~95,000 by GPC, in toluene
別名:
アクリル酸エチルエステルポリマー, アクリル酸エチルホモポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
1.2 (vs air)
形状
liquid
自己発火温度
997 °F
分子量
average Mw ~95,000 by GPC
組成
solids, 18-22 wt. %
濃度
in toluene
重量
Unit weight does not include weight of solvent.
屈折率
n20/D 1.469
転移温度
Tg −23 °C
密度
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生体適合性のPEAベースの共重合体膜には、人工角膜移植などのいくつかの応用例があります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
181889-100G:
181889-VAR:
181889-BULK:
181889-50G:4548173915784
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biointegration of corneal macroporous membranes based on poly (ethyl acrylate) copolymers in an experimental animal model.
Alio del Barrio J L, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 103(3), 1106-1118 (2015)