アッセイ
99.0-100.5% (in dried substance)
形状
solid
品質
meets analytical specification of E 282
不純物
≤0.3% water insolubles
≤10 mg/kg heavy metal (as Pb)
損失
≤4% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH
6.0-9.0 (20 °C, 10%)
7.5-9.0 (20 °C, 10%)
微量陰イオン
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
SMILES記法
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChI Key
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18104-BULK-R:
18104-1KG-R:
18104-6X1KG-R:
18104-VAR-R:
試験成績書(COA)