Merck
1087053
USP
プロピオン酸カルシウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
プロピオン酸 カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2COO)2Ca
CAS番号:
分子量:
186.22
Beilstein:
3698682
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
包装
pkg of 100 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChI Key
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Calcium propionate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1087053-100MG:
試験成績書(COA)