Merck
180742
Sigma-Aldrich
4,4′-ビピペリジル 二塩酸塩
97%
別名:
4,4′-ビピペリジン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
241.20
Beilstein:
3687878
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2.2ClH/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;;/h9-12H,1-8H2;2*1H
InChI Key
MQKBVVIPCLTENX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4′-bipiperidine dihydrochloride is an intercalating agent[1].
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
等網状化学物質
ヘテロ環アミドヒドラフィル合成カチオントランスポーター
Giタンパク質の低分子直接活性化因子
ベサミコール
テトラクロロ白金酸塩類での水素結合ネットワーク次元の制御に用いる反応剤
4,4′-Bipiperidyl dihydrochloride was used in the synthesis of organomodified montmorillonite (MMT) clay[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
180742-5G:
180742-5L:
180742-BULK:
180742-VAR:
180742-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Felicity Massingberd-Mundy et al.
Scientific reports, 10(1), 17355-17355 (2020-10-17)
Affordable and readily available microelectronics are becoming prevalent in teaching laboratories however these useful and economic tools are not used widely in either academia or industry. Herein we report how a metal organic framework (MOF) synthetic route can be optimized
P Santhana Gopala Krishnan et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 5(7), 1148-1157 (2005-08-20)
Polyimide-clay nanocomposites were prepared from their precursor, namely, polyamic acid, by the solution-casting method. Organomodified montmorillonite (MMT) clay was prepared by treating Na+MMT (Kunipia F) with three different intercalating agents, namely, piperazine dihydrochloride, 1,3-bis(4-piperidinylpropane) dihydrochloride and 4,4'-bipiperidine dihydrochloride at 80