Merck
180653
Sigma-Aldrich
2-メトキシフェニル酢酸
98%
別名:
(o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxybenzeneacetic acid, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid, o-Methoxybenzeneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥2,680
25 G
¥6,250
¥2,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥2,680
25 G
¥6,250
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
2047573
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
122-125 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
COc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メトキシフェニル酢酸の細胞毒性が研究されました。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
242.6 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
117 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
180653-VAR:
180653-5G:
180653-1KG:
180653-BULK:
180653-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tiffany J Somers-Edgar et al.
Anti-cancer drugs, 20(1), 33-40 (2008-10-03)
We postulated that methoxy-substituted cyclic compounds could inhibit estrogen receptor (ER) negative breast cancer growth in vitro. Therefore, this study assessed the cytotoxic potential of various methoxy-substituted cyclic compounds [7,8-dimethoxyflavone, 4-methoxyphenylacetic acid, 2-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxybenzophenone, 5-methoxy-1-indanone, and coenzyme Q0 (CoQ0)]