Merck
180637
Sigma-Aldrich
9-Hydroxy-9-fluorenecarboxylic acid
96%
別名:
Flurenol, 9-Hydroxyfluorene-9-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,120
25 G
¥15,800
¥4,120
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,120
25 G
¥15,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O3
CAS番号:
分子量:
226.23
Beilstein:
1314711
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,120
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
mp
162-166 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(16)14(17)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17H,(H,15,16)
InChI Key
GXAMYUGOODKVRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
9-Hydroxy-9-fluorenecarboxylic acid was used in the synthesis of a hexameric organooxotin prismane[1].
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
180637-25G:
180637-5G:
180637-BULK:
180637-100G:
180637-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vadapalli Chandrasekhar et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(33), 11556-11557 (2005-08-18)
A hydroxyl-rich hexameric organooxotin prismane has been prepared by reaction of n-BuSn(O)OH with 9-hydroxy-9-fluorenecarboxylic acid. The supramolecular structure of this cage shows channels with hydrophobic and hydrophilic segments, which selectively entrap guest molecules.
Yusuke Nakajima et al.
Journal of experimental botany, 68(13), 3441-3456 (2017-06-22)
The direction of auxin transport changes in gravistimulated roots, causing auxin accumulation in the lower side of horizontally reoriented roots. This study found that auxin was similarly involved in hydrotropism and gravitropism in rice and pea roots, but hydrotropism in