アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
103 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2
InChI Key
BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
179000-BULK:
179000-VAR:
179000-10G:
179000-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック