Merck
177121
Sigma-Aldrich
3-キノリンカルボキシアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO
CAS番号:
分子量:
157.17
Beilstein:
113269
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
68-71 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-8-5-9-3-1-2-4-10(9)11-6-8/h1-7H
InChI Key
RYGIHSLRMNXWCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The structure and vibrational spectra of 3-quinolinecarboxaldehyde has been studied[1].
アプリケーション
3-Quinolinecarboxaldehyde was used in the synthesis of 1,4-addition products[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
177121-250MG:
177121-5G:
177121-1G:
177121-BULK:
177121-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Kumru et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 90, 28-34 (2012-02-07)
Combined experimental and theoretical studies have been performed on the structure and vibrational spectra (IR and Raman spectra including far region) of 3-quinolinecarboxaldehyde. Hartree-Fock (HF) and density functional theory (DFT) B3LYP calculations have been employed with the 6-311++G(d,p) basis set
Ferles M and Kocian O.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 46(6), 1518-1522 (1981)