Merck
Z205400
Sigma-Aldrich
Safety glasses dispenser
W × H × D 8 in. × 20 in. × 4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥35,980
¥35,980
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥35,980
About This Item
UNSPSCコード:
46181802
NACRES:
NB.35
¥35,980
Check Cart for Availability
物質
clear acrylic
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F24876-0000
W × H × D
8 in. × 20 in. × 4 in.
詳細
Clear acrylic dispenser allows workers to know how many glasses are available at a glance. Glasses held in by flip-up access door.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)