Merck
614459
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5
98 atom % D
別名:
Propyl bromide-1,1,3,3,3-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH2CD2Br
分子量:
128.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
密度
1.354 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
InChI Key
CYNYIHKIEHGYOZ-WNWXXORZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。