Merck
17520
Sigma-Aldrich
4-Bromo-DL-mandelic acid
technical, ≥90% (HPLC)
別名:
4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
231.04
Beilstein:
1567909
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
mp
116-118 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(C(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
InChI Key
BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Bromo-DL-mandelic acid (4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid) may be used in the synthesis of (.+-.)-methyl 4-bromo-α-hydroxyphenylacetate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17520-BULK:
17520-VAR:
17520-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)