Merck
174416
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシピペリジン 塩酸塩
99%
別名:
3-ピペリジノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,400
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO · HCl
CAS番号:
分子量:
137.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
SMILES記法
Cl[H].OC1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H
InChI Key
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
Na+/K+ATPアーゼインヒビターであるイスタロキシム類縁体
一酸化窒素生成インヒビター
選択的CCケモカインレセプター3アンタゴニスト
酸化カルボリン類
α-リチオアリルアミド類
カルボニル化合物の高度化学選択的還元的アミノ化に用いる反応剤
3-Hydroxypiperidine hydrochloride was used for the on-line analysis and solution phase synthesis of Ugi multicomponent reaction (MCR) products using miniaturised-SYNthesis and Total Analysis System (μSYNTAS)[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
174416-VAR:
174416-100G:
174416-25G:
174416-BULK:
174416-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M C Mitchell et al.
The Analyst, 126(1), 24-27 (2001-02-24)
A miniaturised-SYNthesis and Total Analysis System (mu SYNTAS) was used for the solution-phase synthesis and on-line analysis (TOF-MS) of Ugi multicomponent reaction (MCR) products. This approach provides an unusually high degree of control of the MCR and delivers detailed, novel