Merck
89171
Sigma-Aldrich
6-(Boc-amino)hexyl bromide
≥97.0% (GC)
別名:
tert-Butyl N-(6-bromohexyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥70,400
¥70,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥70,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22BrNO2
CAS番号:
分子量:
280.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥70,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.473
密度
1.192 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
Boc
amine
bromo
SMILES記法
O=C(NCCCCCCBr)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
NXQXVXILNVTMNA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
生物活性化合物類縁体の調製に用いるビルディングブロックです[1][2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
89171-VAR-F:
89171-BULK-F:
89171-500MG-F:
89171-2.5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D. Damour et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1667 -1667 (1996)
T.H. Keller, R. Haener
Helvetica Chimica Acta, 76, 884-884 (1993)
Zaheer Ahmad et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 27(1), 40-54 (2015-10-23)
Tumor microenvironment-responsive nano drug delivery vehicles are gaining mounting attention in the field of biomedical sciences. The hypoxic response of the tumorous cells due to very low partial pressure of oxygen (some time less than 2.5 mm of Hg) in