Merck
17353
Sigma-Aldrich
di-Boc-cystamine
≥98.0% (TLC)
別名:
Di-Boc-cystamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,700
¥14,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H28N2O4S2
CAS番号:
分子量:
352.51
Beilstein:
4261397
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
120-122 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCSSCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-21-22-10-8-16-12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3,(H,15,17)(H,16,18)
InChI Key
HBTMWZADMHBLMY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
チオエチル基修飾ペプチド合成用のビルディングブロックです[1][2]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17353-1G:
17353-5G:
17353-BULK:
17353-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carolina González-Blanco et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(11) (2019-05-31)
(1) Background. Titanium is characterized by its biocompatibility and resistance to stress and fatigue. Treatment with argon plasma may favour growth of human osteoblasts with respect to cell adhesion and proliferation. The aim of this study was to analyse the
W.J. Moree et al.
Tetrahedron Letters, 49, 1133-1133 (1993)
T M Winger et al.
Bioconjugate chemistry, 6(3), 323-326 (1995-05-01)
The derivatization of poly(p-(chloromethyl)styrene-co-divinylbenzene) (Merrifield resin) with N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoethanethiol is presented as a convenient route for the generation of thiol terminated peptides using a solid phase methodology. Maximum resin substitution reached 92% (773 mumol/g) after 24 h. However, at 30 min