Merck
171905
Sigma-Aldrich
ブラシル酸ジメチル
98%
別名:
ジメチルトリデカンジオアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2C(CH2)11CO2CH3
CAS番号:
分子量:
272.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
326-328 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)