アッセイ
99%
bp
−22.5 °C (lit.)
mp
<−78 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)I
InChI
1S/CF3I/c2-1(3,4)5
InChI Key
VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
包装
Compatible with the following:
法的情報
よく一緒に購入される製品
ホースバーブ
レギュレーター
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
171441-BULK:
171441-25G:
171441-100G-EU:
171441-VAR:
171441-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In 2001, Professor William Dolbier, Jr., at the University of Florida reported1 an approach to nucleophilic trifluoromethylation based on the generation of a trifluoromethyl anion using CF3I in the presence of a powerful twoelectron reductant, tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE)