蒸気密度
3.9 (vs air)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI Key
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
167940-50ML:
167940-1KG:
167940-VAR:
167940-250ML:
167940-BULK:
アクティブなフィルタ