アッセイ
96.0%
mp
163-165 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy (colorlessto faint brown)
SMILES記法
Cc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
167037-100G:
167037-BULK:
167037-VAR:
167037-500G:
167037-5G:
167037-10KG:
167037-25KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック