Merck
163813
Sigma-Aldrich
フルオロ酢酸エチル
98%
別名:
Ethyl 2-fluoroacetate, Fluoroacetic acid ethyl ester, Monofluoroacetic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,340
50 G
¥12,500
¥7,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,340
50 G
¥12,500
About This Item
化学式:
FCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
106.10
Beilstein:
1743761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
119.3 °C/753 mmHg (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
CCOC(=O)CF
InChI
1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フルオロ酢酸エチルはエステル有機溶媒です。[1]
アプリケーション
フルオロ酢酸エチルは4-デオキシ-4-フルオロ-ムスカリンの合成に使用されました。[2] (ジエトキシホスホリル)フルオロ酢酸エチルの合成開始試薬として使用されました。[3] アンモノリシスベースのマイクロカプセル封入工程の開発に使用されました。[1]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
163813-BULK:
163813-50G:
163813-VAR:
163813-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Reactivity of ethyl acetate and its derivatives toward ammonolysis: ramifications for ammonolysis-based microencapsulation process.
Chung Y, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 20(10), 785-794 (2009)
A Convenient Synthesis of Ethyl(Diethoxyphosphoryl) fluoroacetate from Ethyl Fluoroacetate.
Elkik E and Imbeaux M.
Synthesis, 1989(11), 861-862 (1989)
P Bravo et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(17), 3102-3110 (1992-08-21)
Four isomers of [(4-fluoro-5-methyl-tetrahydrofuran-2-yl)methyl]trimethylammonium iodide (4-deoxy-4-fluoro-muscarines) were prepared in enantiomerically and diastereomerically pure form from (S)-(-)-methyl 4-methylphenyl sulfoxide, ethyl fluoroacetate, and allyl bromide. Their absolute configurations were assigned by 1H NMR analyses. The four optically pure compounds were tested in
Youngwook Park et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(15), 4282-4286 (2018-07-13)
Chemical reactions are extremely difficult to occur in ice at low temperature, where atoms and molecules are frozen in position with minimal thermal energy and entropy. Contrary to this general behavior, certain weak acids including fluoroacetic acids dissociate spontaneously and