Merck
163694
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリブロモアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br3C6H2NH2
CAS番号:
分子量:
329.81
Beilstein:
2209258
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
bp
300 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble (cold)(lit.)
alcohol: soluble (hot)(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI Key
GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸水溶液中での白金電極における、2,4,6-トリブロモアニリンの電気化学的酸化が、回転円板電極およびサイクリックボルタンメトリーによって研究されています[1]。2,4,6-トリブロモアニリンは、封管熱分解によってポリブロモフェナジンを生成します[2]。これは、プラスチック材料に取り込まれる難燃剤の中間体です[3]
アプリケーション
2,4,6-トリブロモアニリンは、フェノール性臭素化難燃剤およびそれらの水中副産物の同時測定に使用されています[3]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
163694-500G:
163694-BULK:
163694-VAR:
163694-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formation of bromodioxin analogs from closed tube pyrolysis of 2, 4, 6-tribromoaniline (I).
Alsabbagh AM, et al.
Chemosphere, 17(12), 2391-2396 (1988)
Voltammetric study of the oxidation kinetics of 2, 4, 6,-tribromoaniline in acid medium.
Brillas E, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 160(1), 185-198 (1984)
P López et al.
Journal of chromatography. A, 1216(3), 334-345 (2008-09-03)
Brominated flame retardants (BFRs) are the chemicals of high importance within the REAch framework. In addition to polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), hexabromocyclododecane (HBCD) and tetrabromobisphenol A (TBBPA), other BFRs such as bromophenols, intermediates in FR formulation like bromoanilines, and their