Merck
275735
Sigma-Aldrich
2,5-ジ-tert-ブチルアニリン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥35,600
¥35,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥35,600
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
205.34
Beilstein:
2691916
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(c(N)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-13(2,3)10-7-8-11(12(15)9-10)14(4,5)6/h7-9H,15H2,1-6H3
InChI Key
NUZVLYNISQOZOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,5-Di-tert-butylaniline has been used in the preparation of:
  • new rigid bidentate nitrogen ligands 1,2-bis[(2,5-di-tert-butylphenyl)imino]acenaphthene (dtb-BIAN)[1]
  • N-(2,5-di-tert-butylphenyl)perylene-3,4-dicarboximide[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
275735-50G:
275735-10G:
275735-BULK:
275735-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Monomeric Magnesium and Calcium Complexes containing the Rigid, Dianionic 1, 2-Bis [(2, 5-di-tert-butylphenyl) imino] acenaphthene (dtb-BIAN) and 1, 2-Bis [(2-biphenyl) imino] acenaphthene (bph-BIAN) Ligands.
Fedushkin IL, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 630(4), 501-507 (2004)
New perylenes for dye sensitization of TiO2.
Ferrere S and Gregg BA.
New. J. Chem., 26(9), 1155-1160 (2002)
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for