アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
165-167 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
KZHGPDSVHSDCMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
162590-250G:
162590-50G:
162590-VAR:
162590-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック