アッセイ
97%
mp
90-94 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
Nc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
InChI Key
PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
162558-BULK:
162558-5G:
162558-VAR:
162558-100G:
162558-25G:
アクティブなフィルタ