Merck
160008
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥48,210
¥48,210
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥48,210
About This Item
化学式:
ClC6H4C4H6CN
CAS番号:
分子量:
191.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥48,210
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
密度
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
InChI
1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
InChI Key
XQONXPWVIZZJIL-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile is also referred as 1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane.[1]
アプリケーション
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile (1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane) can be used in the synthesis of pharmacologically active metabolites of the anti-obesity drug-sibutramine.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
160008-VAR:
160008-25G:4548173218182
160008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phase transfer alkylation of arylacetonitriles revisited.
Barbasiewicz M, et al.
Tetrahedron Letters, 47(23), 3871-3874 (2006)