Merck
159492
Sigma-Aldrich
DL-β-フェニルアラニン
98%
別名:
β-アミノヒドロ桂皮酸, DL-β-ホモフェニルグリシン, DL-3-アミノ-3-フェニルプロピオン酸, ±-3-アミノ-3-フェニルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,830
¥8,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,830
About This Item
化学式:
C6H5CH(NH2)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
165.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI Key
UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
159492-VAR:
159492-25G:
159492-BULK:
159492-5G:
159492-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)