Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
おすすめの製品
アッセイ
≥97.0%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.504
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN=C=S
InChI
1S/C10H18N2O2S/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-5-4-6-11-8-15/h4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
KWATYFKNNFFFSH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15523-VAR-F:
15523-BULK-F:
15523-1ML-F:
15523-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ