Merck
15488
Sigma-Aldrich
Boc-Phg-OH
≥99.0% (T)
別名:
Boc-L-α-phenylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,870
¥9,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,870
About This Item
化学式:
C6H5CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
251.28
Beilstein:
3592362
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (T)
光学活性
[α]20/D +144±2°, c = 1% in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88-91 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI Key
HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15488-5G:
15488-1G:
15488-VAR:
15488-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)