Merck
15484
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
別名:
Boc-D-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,550
¥3,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,550
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19NO4
CAS番号:
分子量:
265.30
Beilstein:
4695945
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
光学活性
[α]20/D −25±1°, c = 1% in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChI Key
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15484-1G:
15484-5G:
15484-25G:
15484-BULK:
15484-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Boc-Gly-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15420
Boc-Gly-OH