154466
3,4-ジメトキシスチレン
technical grade, contains 1% hydroquinone as inhibitor
別名:
1,2-ジメトキシ-4-ビニルベンゼン, 3,4-ジメトキシスチロール, 4-エテニル-1,2-ジメトキシベンゼン, 4-ビニルベラトロール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
含みます
1% hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
120-125 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(C=C)cc1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3
InChI Key
NJXYTXADXSRFTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- タヒチの苔類(Cyathodium foetidissimum)の特徴的な芳香:この研究では、タヒチの苔類で特定された独特の芳香化合物について考察し、成分として3,4-dimethoxystyreneについて言及しています。生化学の分野におけるそのような化合物の重要性と、さまざまな生化学プロセスにおける用途の可能性を示しています(Sakurai et al., 2018)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
154466-10G:4548173983608
154466-5G:4548173983615
154466-VAR:
154466-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック