Merck
154415
Sigma-Aldrich
2,4-ジメトキシベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CN
CAS番号:
分子量:
163.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
93-94 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
COc1ccc(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4-Dimethoxybenzonitrile was used in the preparation of 2,4-dimethoxybenzylamine[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
154415-VAR:
154415-BULK:
154415-10G:4548173107189
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 5-substituted 4-O-methyl tetramates.
Jones RC and Bates AD.
Tetrahedron Letters, 27(43), 5285-5288 (1986)