Merck
154261
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-メチルアニリン
97%
別名:
4-ブロモ-m-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥4,700
¥4,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥4,700
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
186.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
240 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(N)ccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Bromo-3-methylaniline was used in the preparation of 1-(4-bromo-3-methylphenyl)pyrrolidin-2-one[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
154261-VAR:
154261-10G:
154261-BULK:
154261-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multikilogram-scale synthesis of a biphenyl carboxylic acid derivative using a Pd/C-mediated suzuki coupling approach.
Organic Process Research & Development, 3(4), 248-252 (1999)