Merck
145246
Sigma-Aldrich
2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O2
CAS番号:
分子量:
150.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1COc2cccnc2N1
InChI
1S/C7H6N2O2/c10-6-4-11-5-2-1-3-8-7(5)9-6/h1-3H,4H2,(H,8,9,10)
InChI Key
ANHQLUBMNSSPBV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one was used in the synthesis of quinazolinbenzoxazine derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
145246-5G:
145246-BULK:
145246-VAR:
145246-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Margarete von Wantoch Rekowski et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(3), 1288-1296 (2009-12-29)
Soluble guanylyl cyclase (sGC) is an ubiquitously expressed enzyme that generates the second messenger cGMP and hence, leads to a number of physiological responses including vasodilation, inhibition of platelet aggregation and neurotransmission. Whilst many activating and stimulating modulators of sGC