Merck
15159
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-N-methyl-D-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO4
CAS番号:
分子量:
203.24
Beilstein:
3606540
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI Key
VLHQXRIIQSTJCQ-ZCFIWIBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15159-5G:
15159-1G:
15159-BULK:
15159-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)